Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Código de producto. 16078680
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16078680 10 μg 10 microgramos
16018690 50 μg 50 microgramos
16068680 100 μg 100 microgramos
16098680 200 μg 200 microgramos
16008690 500 μg 500 microgramos
16088680 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16078680
Marca: enQuireBio™ QP7402ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFN-alpha / IFNA1 / IFN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_008831.3
ID de gen (Entrez) 3439
Nombre IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFNA1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CDLPETHSLD NRRTLMLLAQ MSRISPSSCL MDRHDFGFPQ EEFDGNQFQK APAISVLHEL IQQIFNLFTT KDSSAAWDED LLDKFCTELY QQLNDLEACV MQEERVGETP LMNADSILAV KKYFRRITLY LTEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSLSTNLQE RLRRKE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.