Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Código de producto. p-7148209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
15953748 20 μg 20 microgramos
15943748 100 μg 100 microgramos
15963748 250 μg 250 microgramos
3 options
Código de producto. 15953748
Marca: enQuireBio™ QP10403ec20ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_008831.3
ID de gen (Entrez) 3439
Nombre IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IFNA1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 M 108 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MCDLPETHSL DNRRTLMLLA QMSRISPSSC LMDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAPAISVLHE LIQQIFNLFT TKDSSAAWDE DLLDKFCTEL YQQLNDLEAC VMQEERVGET PLMNADSILA VKKYFRRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSLSLSTNLQ ERLRRKE
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 3 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.05 % Tween-80, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.