Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Código de producto. 15983748
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15983748
Marca: enQuireBio™ QP10404ec2ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_008831.3
ID de gen (Entrez) 3439
Nombre IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IFNA1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 M 108 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MCDLPETHSL DNRRTLMLLA QMSRISPSSC LMDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAPAISVLHE LIQQIFNLFT TKDSSAAWDE DLLDKFCTEL YQQLNDLEAC VMQEERVGET PLMNVDSILA VKKYFRRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSLSLSTNLQ ERLRRKE
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 4 % mannitol and 1 % HSA, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.