Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFIH1 Protein
Código de producto. p-7154836
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16023011
Marca: enQuireBio™ QP8166ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFIH1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_071451.2
ID de gen (Entrez) 64135
Nombre IFIH1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFIH1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KLTKLRNTIM EQYTRTEESA RGIIFTKTRQ SAYALSQWIT ENEKFAEVGV KAHHLIGAGH SSEFKPMTQN EQKEVISKFR TGKINLLIAT TVAEEGLDIK ECNIVIRYGL VTNEIAMVQA RGRARADEST YVLVAHSGSG VIEHETVNDF REKMMYKAIH CVQNMKPEEY AHKILELQMQ SIMEKKMKTK RNIAKHYKNN PSLITFLCKN CSVLACSGED IHVIEKMHHV NMTPEFKELY IVRENKALQK KCADYQINGE IICKCGQAWG TMMVHKGLDL PCLKIRNFVV VFKNNSTKKQ YKKWVELPIT FPNLDYSECC LFSDED
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.