Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDO1 / IDO Protein
Código de producto. 16051470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16051470 1 mg 1 miligramo
16041470 10 μg 10 microgramos
16081470 50 μg 50 microgramos
16031470 100 μg 100 microgramos
16061470 200 μg 200 microgramos
16071470 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16051470 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6195ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IDO1 / IDO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002155.1
ID de gen (Entrez) 3620
Nombre IDO1 / IDO Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IDO1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAHAMENSWT ISKEYHIDEE VGFALPNPQE NLPDFYNDWM FIAKHLPDLI ESGQLRERVE KLNMLSIDHL TDHKSQRLAR LVLGCITMAY VWGKGHGDVR KVLPRNIAVP YCQLSKKLEL PPILVYADCV LANWKKKDPN KPLTYENMDV LFSFRDGDCS KGFFLVSLLV EIAAASAIKV IPTVFKAMQM QERDTLLKAL LEIASCLEKA LQVFHQIHDH VNPKAFFSVL RIYLSGWKGN PQLSDGLVYE GFWEDPKEFA GGSAGQSSVF QCFDVLLGIQ QTAGGGHAAQ FLQDMRRYMP PAHRNFLCSL ESNPSVREFV LSKGDAGLRE AYDACVKALV SLRSYHLQIV TKYILIPASQ QPKENKTSED PSKLEAKGTG GTDLMNFLKT VRSTTEKSLL KEG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.