Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDH3B Protein
Código de producto. p-7152888
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16021460 10 μg 10 microgramos
16061460 50 μg 50 microgramos
16011460 100 μg 100 microgramos
16041460 200 μg 200 microgramos
16051460 500 μg 500 microgramos
16031460 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16021460
Marca: enQuireBio™ QP6193ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IDH3B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001317692.1
ID de gen (Entrez) 3420
Nombre IDH3B Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IDH3B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ASRSQAEDVR VEGSFPVTML PGDGVGPELM HAVKEVFKAA AVPVEFQEHH LSEVQNMASE EKLEQVLSSM KENKVAIIGK IHTPMEYKGE LASYDMRLRR KLDLFANVVH VKSLPGYMTR HNNLDLVIIR EQTEGEYSSL EHESARGVIE CLKIVTRAKS QRIAKFAFDY ATKKGRGKVT AVHKANIMKL GDGLFLQCCE EVAELYPKIK FETMIIDNCC MQLVQNPYQF DVLVMPNLYG NIIDNLAAGL VGGAGVVPGE SYSAEYAVFE TGARHPFAQA VGRNIANPTA MLLSASNMLR HLNLEYHSSM IADAVKKVIK VGKVRTRDMG GYSTTTDFIK SVIGHLQTKG S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.