Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase, mitochondrial Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000182.2 |
| ID de gen (Entrez) | 3155 |
| Nombre | Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase, mitochondrial Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | HMGCL |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |