Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hyaluronan-binding protein 1
Código de producto. 16039330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16039330 50 μg 50 microgramos
16099320 10 μg 10 microgramos
16089320 100 μg 100 microgramos
16019330 200 μg 200 microgramos
16029330 500 μg 500 microgramos
16009330 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16039330
Marca: enQuireBio™ QP7549ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hyaluronan-binding protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001171131.1
ID de gen (Entrez) 3026
Nombre Hyaluronan-binding protein 1
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HABP2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia WTPDQYDYSY EDYNQEENTS STLTHAENPD WYYTEDQADP CQPNPCEHGG DCLVHGSTFT CSCLAPFSGN KCQKVQNTCK DNPCGRGQCL ITQSPPYYRC VCKHPYTGPS CSQVVPVCRP NPCQNGATCS RHKRRSKFTC ACPDQFKGKF CEIGSDDCYV GDGYSYRGKM NRTVNQHACL YWNSHLLLQE NYNMFMEDAE THGIGEHNFC RNPDADEKPW CFIKVTNDKV KWEYCDVSAC SAQDVAYPEE SPTEPSTKLP GFDSCGKTEI AERKIKR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.