Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSP20 Protein
Código de producto. 15940069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15940069 2 μg 2 microgramos
15930069 10 μg 10 microgramos
15920069 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15940069
Marca: enQuireBio™ QP123262ug
A cDNA sequence encoding the HSP20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HSP20 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón HSP20 lyophilized from 20mM Tris-acetate, pH 7.6, 10mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 15mM b-mercaptoethanol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.