Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSP20 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HSP20 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | HSP20 lyophilized from 20mM Tris-acetate, pH 7.6, 10mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 15mM b-mercaptoethanol. |
| Grado de pureza o calidad | Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |