Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSF1 Protein
Código de producto. 15920059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
15920059 5 μg 5 microgramos
15910059 25 μg 25 microgramos
15900059 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15920059
Marca: enQuireBio™ QP123225ug
A cDNA sequence encoding the HSF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HSF1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDLPVGPGAA GPSNVPAFLT KLWTLVSDPD TDALICWSPS GNSFHVFDQG QFAKEVLPKY FKHNNMASFV RQLNMYGFRK VVHIEQGGLV KPERDDTEFQ HPCFLRGQEQ LLENIKRKVT SVSTLKSEDI KIRQDSVTKL LTDVQLMKGK QECMDSKLLA MKHENEALWR EVASLRQKHA QQQKVVNKLI QFLISLVQSN RILGVKRKIP LMLNDSGSAH SMPKYSRQFS LEHVHGSGPY SAPSPAYSSS SLYAPDAVAS SGPIISDITE LAPASPMASP GGSIDERPLS SSPLVRVKEE PPSPPQSPRV EEASPGRPSS VDTLLSPTAL IDSILRESEP APASVTALTD ARGHTDTEGR PPSPPPTSTP EKCLSVACLD KNELSDHLDA MDSNLDNLQT MLSSHGFSVD TSALLDLFSP SVTVPDMSLP DLDSSLASIQ ELLSPQEPPR PPEAENSSPD SGKQLVHYTA QPLFLLDPGS VDTGSNDLPV LFELGEGSYF SEGDGFAEDP TISLLTGSEP PKAKDPTVS
Tampón The HSF1 protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8.0, 50mM NaCl and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 75.0% as determined by SDS-PAGE.