missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOXC11 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HOXC11 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFNSVNL GNFCSPSRKE RGADFGERGS CASNLYLPSC TYYMPEFSTV SSFLPQAPSR QISYPYSAQV PPVREVSYGL EPSGKWHHRN SYSSCYAAAD ELMHRECLPP STVTEILMKN EGSYGGHHHP SAPHATPAGF YSSVNKNSVL PQAFDRFFDN AYCGGGDPPA EPPCSGKGEA KGEPEAPPAS GLASRAEAGA EAEAEEENTN PSSSGSAHSV AKEPAKGAAP NAPRTRKKRC PYSKFQIREL EREFFFNVYI NKEKRLQLSR MLNLTDRQVK IWFQNRRMKE KKLSRDRLQY FSGNPLL |
| Tampón | HOXC11 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido