Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOXC11 Protein
Código de producto. 15919978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15919978 5 μg 5 microgramos
15909978 20 μg 20 microgramos
15999968 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15919978
Marca: enQuireBio™ QP122975ug
A cDNA sequence encoding the HOXC11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HOXC11 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFNSVNL GNFCSPSRKE RGADFGERGS CASNLYLPSC TYYMPEFSTV SSFLPQAPSR QISYPYSAQV PPVREVSYGL EPSGKWHHRN SYSSCYAAAD ELMHRECLPP STVTEILMKN EGSYGGHHHP SAPHATPAGF YSSVNKNSVL PQAFDRFFDN AYCGGGDPPA EPPCSGKGEA KGEPEAPPAS GLASRAEAGA EAEAEEENTN PSSSGSAHSV AKEPAKGAAP NAPRTRKKRC PYSKFQIREL EREFFFNVYI NKEKRLQLSR MLNLTDRQVK IWFQNRRMKE KKLSRDRLQY FSGNPLL
Tampón HOXC11 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.