Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOXB13 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HOXB13 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPGNYA TLDGAKDIEG LLGAGGGRNL VAHSPLTSHP AAPTLMPAVN YAPLDLPGSA EPPKQCHPCP GVPQGTSPAP VPYGYFGGGY YSCRVSRSSL KPCAQAATLA AYPAETPTAG EEYPSRPTEF AFYPGYPGTY QPMASYLDVS VVQTLGAPGE PRHDSLLPVD SYQSWALAGG WNSQMCCQGE QNPPGPFWKA AFADSSGQHP PDACAFRRGR KKRIPYSKGQ LRELEREYAA NKFITKDKRR KISAATSLSE RQITIWFQNR RVKEKKVLAK VKNSATP |
| Tampón | HOXB13 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |