Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein NANOG Protein
Código de producto. 16043341
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16043341 100 μg 100 microgramos
16053341 10 μg 10 microgramos
16093341 50 μg 50 microgramos
16073341 200 μg 200 microgramos
16083341 500 μg 500 microgramos
16063341 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16043341
Marca: enQuireBio™ QP8217ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein NANOG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001284627.1
ID de gen (Entrez) 79923
Nombre Homeobox protein NANOG Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NANOG
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSVDPACPQS LPCFEASDCK ESSPMPVICG PEENYPSLQM SSAEMPHTET VSPLPSSMDL LIQDSPDSST SPKGKQPTSA EKSVAKKEDK VPVKKQKTRT VFSSTQLCVL NDRFQRQKYL SLQQMQELSN ILNLSYKQVK TWFQNQRMKS KRWQKNNWPK NSNGVTQKAS APTYPSLYSS YHQGCLVNPT GNLPMWSNQT WNNSTWSNQT QNIQSWSNHS WNTQTWCTQS WNNQAWNSPF YNCGEESLQS CMQFQPNSPA SDLEAALEAA GEGLNVIQQT TRYFSTPQTM DLFLNYSMNM QPEDV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.