Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HN-1 / ARM2 Protein
Código de producto. 16003441
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003441 100 μg 100 microgramos
16013441 10 μg 10 microgramos
16053441 50 μg 50 microgramos
16033441 200 μg 200 microgramos
16043441 500 μg 500 microgramos
16023441 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16003441
Marca: enQuireBio™ QP8233ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HN-1 / ARM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001002032.1
ID de gen (Entrez) 51155
Nombre HN-1 / ARM2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HN1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia TTTTTFKGVD PNSRNSSRVL RPPGGGSNFS LGFDEPTEQP VRKNKMASNI FGTPEENQAS WAKSAGAKSS GGREDLESSG LQRRNSSEAS SGDFLDLKGE GDIHENVDTD LPGSLGQSEE KPVPAAPVPS PVAPAPVPSR RNPPGGKSSL VLG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.