missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HMOX2 Protein

Código de producto. p-7150145
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15919948

Marca: enQuireBio™ QP122875ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the HMOX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre HMOX2 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SAEVETSEG VDESEKKNSG ALEKENQMRM ADLSELLKEG TKEAHDRAEN TQFVKDFLKG NIKKELFKLA TTALYFTYSA LEEEMERNKD HPAFAPLYFP MELHRKEALT KDMEYFFGEN WEEQVQCPKA AQKYVERIHY IGQNEPELLV AHAYTRYMGD LSGGQVLKKV AQRALKLPST GEGTQFYLFE NVDNAQQFKQ LYRARMNALD LNMKTKERIV EEANKAFEYN MQIFNELDQA GSTLARETLE DGFPVHDGKG DMRK
Tampón HMOX2 solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado