Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HMOX2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HMOX2 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | SAEVETSEG VDESEKKNSG ALEKENQMRM ADLSELLKEG TKEAHDRAEN TQFVKDFLKG NIKKELFKLA TTALYFTYSA LEEEMERNKD HPAFAPLYFP MELHRKEALT KDMEYFFGEN WEEQVQCPKA AQKYVERIHY IGQNEPELLV AHAYTRYMGD LSGGQVLKKV AQRALKLPST GEGTQFYLFE NVDNAQQFKQ LYRARMNALD LNMKTKERIV EEANKAFEYN MQIFNELDQA GSTLARETLE DGFPVHDGKG DMRK |
| Tampón | HMOX2 solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |