Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HMGB2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HMGB2 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH TGSMGKGDPN KPRGKMSSYA FFVQTCREEH KKKHPDSSVN FAEFSKKCSE RWKTMSAKEK SKFEDMAKSD KARYDREMKN YVPPKGDKKG KKKDPNAPKR PPSAFFLFCS EHRPKIKSEH PGLSIGDTAK KLGEMWSEQS AKDKQPYEQK AAKLKEKYEK DIAAYRAKGK SEAGKKGPGR PTGSKKKNEP EDEEEEEEEE DEDEEEEDED EE |
| Tampón | The HMGB2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 30% glycerol. |
| Mostrar más |