Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human HMGB1 Protein
Descripción
Measured by its ability to induce TNF-alpha secretion by RAW 264.7 mouse monocyte/macrophage cells. The ED50 for this effect is 2.5-12.5 μg/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P09429 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| ID de gen (Entrez) | 3146 |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 28-34 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 25 kDa |
| Nombre | HMGB1/HMG-1 |
| Método de preparación | Reconstitute at 200μg/mL in PBS. |
| Pruebas de control de calidad | SDS-PAGE: 28-34kDa, reducing conditions |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | Mouse myeloma cell line, NS0-derived human HMGB1/HMG-1 protein Met1-Glu215 |
| Mostrar más |