Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HMGA2 Protein
Código de producto. 15939928
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15939928 2 μg 2 microgramos
15929928 10 μg 10 microgramos
15919928 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15939928
Marca: enQuireBio™ QP122812ug
A cDNA sequence encoding the HMGA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 8091
Nombre HMGA2 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen HMGA2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSARGEGAGQ PSTSAQGQPA APAPQKRGRG RPRKQQQEPT GEPSPKRPRG RPKGSKNKSP SKAAQKKAEA TGEKRPRGRP RKWPQQVVQK KPAQEETEET SSQESAEEDL EHHHHHH
Tampón HMGA2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 250mM Imidazole.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.