missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HMGA1 Protein

Código de producto. 15999918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15999918 1 mg 1 miligramo
15909928 2 μg 2 microgramos
15989918 10 μg 10 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999918

Marca: enQuireBio™ QP122801mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the HMGA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre HMGA1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSESSSKSSQ PLASKQEKDG TEKRGRGRPR KQPPVSPGTA LVGSQKEPSE VPTPKRPRGR PKGSKNKGAA KTRKTTTTPG RKPRGRPKKL EKEEEEGISQ ESSEEEQLEH HHHHH
Tampón HMGA1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 50% glycerol and 0.2M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.