Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-F Protein
Código de producto. 15909918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15909918 10 μg 10 microgramos
15919918 2 μg 2 microgramos
15999908 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15909918
Marca: enQuireBio™ QP1227710ug
A cDNA sequence encoding the HLA-F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3134
Nombre HLA-F Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen HLA-F
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGSHSLRY FSTAVSRPGR GEPRYIAVEY VDDTQFLRFD SDAAIPRMEP REPWVEQEGP QYWEWTTGYA KANAQTDRVA LRNLLRRYNQ SEAGSHTLQG MNGCDMGPDG RLLRGYHQHA YDGKDYISLN EDLRSWTAAD TVAQITQRFY EAEEYAEEFR TYLEGECLEL LRRYLENGKE TLQRADPPKA HVAHHPISDH EATLRCWALG FYPAEITLTW QRDGEEQTQD TELVETRPAG DGTFQKWAAV VVPPGEEQRY TCHVQHEGLP QPLILRWEQS PQPTIPI
Tampón HLA-F protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl 20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.