Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-E Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005507.3 |
| ID de gen (Entrez) | 3133 |
| Nombre | HLA-E Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | HLA-E |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |