Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-E Protein
Código de producto. 16017200
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16017200
Marca: enQuireBio™ QP7048200ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005507.3
ID de gen (Entrez) 3133
Nombre HLA-E Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HLA-E
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GSHSLKYFHT SVSRPGRGEP RFISVGYVDD TQFVRFDNDA ASPRMVPRAP WMEQEGSEYW DRETRSARDT AQIFRVNLRT LRGYYNQSEA GSHTLQWMHG CELGPDRRFL RGYEQFAYDG KDYLTLNEDL RSWTAVDTAA QISEQKSNDA SEAEHQRAYL EDTCVEWLHK YLEKGKETLL HLEPPKTHVT HHPISDHEAT LRCWALGFYP AEITLTWQQD GEGHTQDTEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPV TLRWKPASQP TIPI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.