Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DRB Protein
Código de producto. 16088390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16088390 100 μg 100 microgramos
16098390 10 μg 10 microgramos
16038400 50 μg 50 microgramos
16018400 200 μg 200 microgramos
16028400 500 μg 500 microgramos
16008400 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16088390
Marca: enQuireBio™ QP7354ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DRB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre HLA-DRB Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HLA-DRB1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GDTRPRFLWQ LKFECHFFNG TERVRLLERC IYNQEESVRF DSDVGEYRAV TELGRPDAEY WNSQKDLLEQ RRAAVDTYCR HNYGVGESFT VQRRVEPKVT VYPSKTQPLQ HHNLLVCSVS GFYPGSIEVR WFRNGQEEKA GVVSTGLIQN GDWTFQTLVM LETVPRSGEV YTCQVEHPSV TSPLTVEWRA RSESAQSK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.