Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DRA Protein
Código de producto. p-7155526
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16027131
Marca: enQuireBio™ QP8909ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DRA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_061984.2
ID de gen (Entrez) 3122
Nombre HLA-DRA Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HLA-DRA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ILIVDLDVHH GNGTQQAFYA DPSILYISLH RYDEGNFFPG SGAPNEVGTG LGEGYNINIA WTGGLDPPMG DVEYLEAFRT IVKPVAKEFD PDMVLVSAGF DALEGHTPPL GGYKVTAKCF GHLTKQLMTL ADGRVVLALE GGHDLTAICD ASEACVNALL GNELEPLAED ILHQSPNMNA VISLQKIIEI QSMSLKFS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.