Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DQA2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_064440.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3118 |
| Nombre | HLA-DQA2 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | HLA-DQA2 |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |