missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DQA1 Protein

Código de producto. 16016651
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16016651 200 μg 200 microgramos
16096641 10 μg 10 microgramos
16036651 50 μg 50 microgramos
16086641 100 μg 100 microgramos
16026651 500 μg 500 microgramos
16006651 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16016651

Marca: enQuireBio™ QP8817ec200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DQA1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_002113.2
ID de gen (Entrez) 3117
Nombre HLA-DQA1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HLA-DQA1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EDIVADHVAS YGVNLYQSYG PSGQYTHEFD GDEQFYVDLG RKETVWCLPV LRQFRFDPQF ALTNIAVLKH NLNSLIKRSN STAATNEVPE VTVFSKSPVT LGQPNILICL VDNIFPPVVN ITWLSNGHSV TEGVSETSFL SKSDHSFFKI SYLTLLPSAE ESYDCKVEHW GLDKPLLKHW EPEIPAPMSE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.