Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2A.J Protein
Código de producto. 16051090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16051090 100 μg 100 microgramos
16061090 10 μg 10 microgramos
16001100 50 μg 50 microgramos
16081090 200 μg 200 microgramos
16091090 500 μg 500 microgramos
16071090 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16051090
Marca: enQuireBio™ QP6138ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2A.J, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_808760.1
ID de gen (Entrez) 55766
Nombre Histone H2A.J Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen H2AFJ
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SGRGKQGGKV RAKAKSRSSR AGLQFPVGRV HRLLRKGNYA ERVGAGAPVY LAAVLEYLTA EILELAGNAA RDNKKTRIIP RHLQLAIRND EELNKLLGKV TIAQGGVLPN IQAVLLPKKT ESQKTKSK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.