Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 7 Protein
Código de producto. 16097121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16097121 500 μg 500 microgramos
16067121 10 μg 10 microgramos
16007131 50 μg 50 microgramos
16057121 100 μg 100 microgramos
16087121 200 μg 200 microgramos
16077121 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16097121
Marca: enQuireBio™ QP8907ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001091886.1
ID de gen (Entrez) 51564
Nombre Histone deacetylase 7 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HDAC7
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia VTDLAFKVAS RELKNGFAVV RPPGHHADHS TAMGFCFFNS VAIACRQLQQ QSKASKILIV DWDVHHGNGT QQTFYQDPSV LYISLHRHDD GNFFPGSGAV DEVGAGSGEG FNVNVAWAGG LDPPMGDPEY LAAFRIVVMP IAREFSPDLV LVSAGFDAAE GHPAPLGGYH VSAKCFGYMT QQLMNLAGGA VVLALEGGHD LTAICDASEA CVAALLGNRV DPLSEEGWKQ KPNLNAIRSL EAVIRVHSKY WGCMQRLASC PDSWVPRVPG A
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.