Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 11 Protein
Código de producto. 16011190
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16011190 100 μg 100 microgramos
16021190 10 μg 10 microgramos
16061190 50 μg 50 microgramos
16041190 200 μg 200 microgramos
16051190 500 μg 500 microgramos
16031190 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16011190 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6151ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129513.1
ID de gen (Entrez) 79885
Nombre Histone deacetylase 11 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HDAC11
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MLHTTQLYQH VPETRWPIVY SPRYNITFMG LEKLHPFDAG KWGKVINFLK EEKLLSDSML VEAREASEED LLVVHTRRYL NELKWSFAVA TITEIPPVIF LPNFLVQRKV LRPLRTQTGG TIMAGKLAVE RGWAINVGGG FHHCSSDRGG GFCAYADITL AIKFLFERVE GISRATIIDL DAHQGNGHER DFMDDKRVYI MDVYNRHIYP GDRFAKQAIR RKVELEWGTE DDEYLDKVER NIKKSLQEHL PDVVVYNAGT DILEGDRLGG LSISPAGIVK RDELVFRMVR GRRVPILMVT SGGYQKRTAR IIADSILNLF GLGLIGPESP SVSAQNSDTP LLPPAVP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.