Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone-binding protein RBBP7 Protein
Código de producto. 16009570
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16009570 1 mg 1 miligramo
16099560 10 μg 10 microgramos
16039570 50 μg 50 microgramos
16089560 100 μg 100 microgramos
16019570 200 μg 200 microgramos
16029570 500 μg 500 microgramos
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16009570
Brand: enQuireBio™ QP7585ec1mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone-binding protein RBBP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Número de acceso NP_001185648.1
ID de gen (Entrez) 5931
Nombre Histone-binding protein RBBP7 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RBBP7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MASKEMFEDT VEERVINEEY KIWKKNTPFL YDLVMTHALQ WPSLTVQWLP EVTKPEGKDY ALHWLVLGTH TSDEQNHLVV ARVHIPNDDA QFDASHCDSD KGEFGGFGSV TGKIECEIKI NHEGEVNRAR YMPQNPHIIA TKTPSSDVLV FDYTKHPAKP DPSGECNPDL RLRGHQKEGY GLSWNSNLSG HLLSASDDHT VCLWDINAGP KEGKIVDAKA IFTGHSAVVE DVAWHLLHES LFGSVADDQK LMIWDTRSNT TSKPSHLVDA HTAEVNCLSF NPYSEFILAT GSADKTVALW DLRNLKLKLH TFESHKDEIF QVHWSPHNET ILASSGTDRR LNVWDLSKIG EEQSAEDAED GPPELLFIHG GHTAKISDFS WNPNEPWVIC SVSEDNIMQI WQMAENIYND EESDVTTSEL EGQGS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.