missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HINT1 Protein

Código de producto. p-7150092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15999778 5 μg 5 microgramos
15989778 20 μg 20 microgramos
15979778 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15999778 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP122345ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the HINT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre HINT1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MADEIAKAQV ARPGGDTIFG KIIRKEIPAK IIFEDDRCLA FHDISPQAPT HFLVIPKKHI SQISVAEDDD ESLLGHLMIV GKKCAADLGL NKGYRMVVNE GSDGGQSVYH VHLHVLGGRQ MHWPPG
Tampón The HINT1 solution contains 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.