Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HINT1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HINT1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MADEIAKAQV ARPGGDTIFG KIIRKEIPAK IIFEDDRCLA FHDISPQAPT HFLVIPKKHI SQISVAEDDD ESLLGHLMIV GKKCAADLGL NKGYRMVVNE GSDGGQSVYH VHLHVLGGRQ MHWPPG |
| Tampón | The HINT1 solution contains 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol. |
| Mostrar más |