Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HGF Protein
Código de producto. 15919768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15919768 5 μg 5 microgramos
15909768 20 μg 20 microgramos
15999758 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15919768
Marca: enQuireBio™ QP122285ug
A cDNA sequence encoding the HGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HGF Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MQRKRRNTIH EFKKSAKTTL IKIDPALKIK TKKVNTADQC ANRCTRNKGL PFTCKAFVFD KARKQCLWFP FNSMSSGVKK EFGHEFDLYE NKDYIRNCII GKGRSYKGTV SITKSGIKCQ PWSSMIPHEH SYRGKDLQEN YCRNPRGEEG GPWCFTSNPE VRYEVCDIPQ CSEVECMTCN GESYRGLMDH TESGKICQRW DHQTPHRHKF LPERYPDKGF DDNYCRNPDG QPRPWCYTLD PHTRWEYCAI KTCET
Tampón HGF protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.