Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Protein
Código de producto. 16001330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16001330 10 μg 10 microgramos
16041330 50 μg 50 microgramos
16091320 100 μg 100 microgramos
16021330 200 μg 200 microgramos
16031330 500 μg 500 microgramos
16011330 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16001330
Marca: enQuireBio™ QP6173ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002127.1
ID de gen (Entrez) 3178
Nombre Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HNRNPA1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SKSESPKEPE QLRKLFIGGL SFETTDESLR SHFEQWGTLT DCVVMRDPNT KRSRGFGFVT YATVEEVDAA MNARPHKVDG RVVEPKRAVS REDSQRPGAH LTVKKIFVGG IKEDTEEHHL RDYFEQYGKI EVIEIMTDRG SGKKRGFAFV TFDDHDSVDK IVIQKYHTVN GHNCEVRKAL SKQEMASASS SQRGRSGSGN FGGGRGGGFG GNDNFGRGGN FSGRGGFGGS RGGGGYGGSG DGYNGFGNDG GYGGGGPGYS GGSRGYGSGG QGYGNQGSGY GGSGSYDSYN NGGGGGFGGG SGSNFGGGGS YNDFGNYNNQ SSNFGPMKGG NFGGRSSGPY GGGGQYFAKP RNQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.