Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heme oxygenase 1 Protein
Código de producto. 16031320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16031320 100 μg 100 microgramos
16041320 10 μg 10 microgramos
16081320 50 μg 50 microgramos
16061320 200 μg 200 microgramos
16071320 500 μg 500 microgramos
16051320 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16031320
Marca: enQuireBio™ QP6172ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heme oxygenase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002124.1
ID de gen (Entrez) 3162
Nombre Heme oxygenase 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HMOX1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia RPQPDSMPQD LSEALKEATK EVHTQAENAE FMRNFQKGQV TRDGFKLVMA SLYHIYVALE EEIERNKESP VFAPVYFPEE LHRKAALEQD LAFWYGPRWQ EVIPYTPAMQ RYVKRLHEVG RTEPELLVAH AYTRYLGDLS GGQVLKKIAQ KALDLPSSGE GLAFFTFPNI ASATKFKQLY RSRMNSLEMT PAVRQRVIEE AKTAFLLNIQ LFEELQELLT HDTKDQSPSR APGLRQRASN KVQDSAPVET PRGKPPLNTR SQAPLLRWVL TLSFLVATVA VGLYAM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.