Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heme-binding protein 1
Código de producto. 16033691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16033691 500 μg 500 microgramos
16003691 10 μg 10 microgramos
16043691 50 μg 50 microgramos
16093681 100 μg 100 microgramos
16023691 200 μg 200 microgramos
16013691 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16033691
Marca: enQuireBio™ QP8272ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heme-binding protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055135.1
ID de gen (Entrez) 23593
Nombre Heme-binding protein 1
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HEBP2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AEPLQPDPGA AEDAAAQAVE TPGWKAPEDA GPQPGSYEIR HYGPAKWVST SVESMDWDSA IQTGFTKLNS YIQGKNEKEM KIKMTAPVTS YVEPGSGPFS ESTITISLYI PSEQQFDPPR PLESDVFIED RAEMTVFVRS FDGFSSAQKN QEQLLTLASI LREDGKVFDE KVYYTAGYNS PVKLLNRNNE VWLIQKNEPT KENE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.