Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDL Protein
Código de producto. 15939708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
15939708 10 mg 10 miligramos
15929708 100 mg 100 miligramos
15949708 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 15939708
Marca: enQuireBio™ QP1221110mg
A cDNA sequence encoding the HDL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HDL Protein
Cantidad 10 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human
Etiqueta de proteína Untagged
Grado de pureza o calidad Cholesterol level >200 mg/l. <1% LDL.