missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HDHD3 Protein

Código de producto. p-7150067
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15919708

Marca: enQuireBio™ QP122102ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the HDHD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 81932
Nombre HDHD3 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen HDHD3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAHR LQIRLLTWDV KDTLLRLRHP LGEAYATKAR AHGLEVEPSA LEQGFRQAYR AQSHSFPNYG LSHGLTSRQW WLDVVLQTFH LAGVQDAQAV APIAEQLYKD FSHPCTWQVL DGAEDTLREC RTRGLRLAVI SNFDRRLEGI LEGLGLREHF DFVLTSEAAG WPKPDPRIFQ EALRLAHMEP VVAAHVGDNY LCDYQGPRAV GMHSFLVVGP QALDPVVRDS VPKEHILPSL AHLLPALDCL EGSTPGL
Tampón The HDHD3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado