Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDHD3 Protein
Código de producto. 15919708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15919708 2 μg 2 microgramos
15999698 10 μg 10 microgramos
15909708 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15919708
Marca: enQuireBio™ QP122102ug
A cDNA sequence encoding the HDHD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 81932
Nombre HDHD3 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen HDHD3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAHR LQIRLLTWDV KDTLLRLRHP LGEAYATKAR AHGLEVEPSA LEQGFRQAYR AQSHSFPNYG LSHGLTSRQW WLDVVLQTFH LAGVQDAQAV APIAEQLYKD FSHPCTWQVL DGAEDTLREC RTRGLRLAVI SNFDRRLEGI LEGLGLREHF DFVLTSEAAG WPKPDPRIFQ EALRLAHMEP VVAAHVGDNY LCDYQGPRAV GMHSFLVVGP QALDPVVRDS VPKEHILPSL AHLLPALDCL EGSTPGL
Tampón The HDHD3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.