Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDGF2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HDGF2 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMARPRP REYKAGDLVF AKMKGYPHWP ARIDELPEGA VKPPANKYPI FFFGTHETAF LGPKDLFPYK EYKDKFGKSN KRKGFNEGLW EIENNPGVKF TGYQAIQQQS SSETEGEGGN TADASSEEEG DRVEEDGKGK RKNEKAGSKR KKSYTSKKSS KQSRKSPGDE DDKDCKEEEN KSSSEGGDAG NDTRNTTSDL QKTSEGT |
| Tampón | HDGF2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Mostrar más |