missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HBQ1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HBQ1 Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMALSAED RALVRALWKK LGSNVGVYTT EALERTFLAF PATKTYFSHL DLSPGSSQVR AHGQKVADAL SLAVERLDDL PHALSALSHL HACQLRVDPA SFQLLGHCLL VTLARHYPGD FSPALQASLD KFLSHVISAL VSEYR |
| Tampón | The HBQ1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?