missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HAX1 Protein

Código de producto. p-7149973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15999418 2 μg 2 microgramos
15979418 10 μg 10 microgramos
15989418 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999418

Marca: enQuireBio™ QP121162ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the HAX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre HAX1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLFDLFRGF FGFPGPRSHR DPFFGGMTRD EDDDEEEEEE GGSWGRGNPR FHSPQHPPEE FGFGFSFSPG GGIRFHDNFG FDDLVRDFNS IFSDMGAWTL PSHPPELPGP ESETPGERLR EGQTLRDSML KYPDSHQPRI FGGVLESDAR SESPQPAPDW GSQRPFHRFD DVWPMDPHPR TREDNDLDSQ VSQEGLGPVL QPQPKSYFKS ISVTKITKPD GIVEERRTVV DSEGRTETTV TRHEADSSPR GDPESPRPPA LDDAFSILDL FLGRWFRSR
Tampón The HAX1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.