Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAT1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HAT1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKKLAEYKCN TNTAIELKLV RFPEDLENDI RTFFPEYTHQ LFGDDETAFG YKGLKILLYY IAGSLSTMFR VEYASKVDEN FDCVEADDVE GKIRQIIPPG FCTNTNDFLS LLEKEVDFKP FGTLLHTYSV LSPTGGENFT FQIYKADMTC RGFREYHERL QTFLMWFIET ASFIDVDDER WHYFLVFEKY NKDGATLFAT VGYMTVYNYY VYPDKTRPRV SQMLILTPFQ GQGHGAQLLE TVHRYYTEFP TVLDITAEDP SKSYVKLRDF VLVKLCQDLP CFSREKLMQG FNEDMAIEAQ QKFKINKQHA RRVYEILRLL VTD |
| Tampón | The HAT1 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol. |
| Mostrar más |