Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Haptoglobin Protein
Código de producto. 15909388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15909388 2 μg 2 microgramos
15989378 10 μg 10 microgramos
15999378 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15909388
Marca: enQuireBio™ QP121042ug
A cDNA sequence encoding the Haptoglobin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3240
Nombre Haptoglobin Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen HP
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVDSGNDV TDIADDGCPK PPEIAHGYVE HSVRYQCKNY YKLRTEGDGV YTLNNEKQWI NKAVGDKLPE CEAVCGKPKN PANPVQRILG GHLDAKGSFP WQAKMVSHHN LTTGATLINE QWLLTTAKNL FLNHSENATA KDIAPTLTLY VGKKQLVEIE KVVLHPNYSQ VDIGLIKLKQ KVSVNERVMP ICLPSKDYAE VGRVGYVSGW GRNANFKFTD HLKYVMLPVA DQDQCIRHYE GSTVPEKKTP KSPVGVQPIL NEHTFCAGMS KYQEDTCYGD AGSAFAVHDL EEDTWYATGI LSFDKSCAVA EYGVYVKVTS IQDWVQKTIA EN
Tampón The Haptoglobin solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.