Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAPLN1 Protein
Código de producto. 15999368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15999368 10 μg 10 microgramos
15919378 2 μg 2 microgramos
15909378 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15999368
Marca: enQuireBio™ QP1210210ug
A cDNA sequence encoding the HAPLN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HAPLN1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDHLSDNY TLDHDRAIHI QAENGPHLLV EAEQAKVFSH RGGNVTLPCK FYRDPTAFGS GIHKIRIKWT KLTSDYLKEV DVFVSMGYHK KTYGGYQGRV FLKGGSDSDA SLVITDLTLE DYGRYKCEVI EGLEDDTVVV ALDLQGVVFP YFPRLGRYNL NFHEAQQACL DQDAVIASFD QLYDAWRGGL DWCNAGWLSD GSVQYPITKP REPCGGQNTV PGVRNYGFWD KDKSRYDVFC FTSNFNGRFY YLIHPTKLTY DEAVQACLND GAQIAKVGQI FAAWKILGYD RCDAGWLADG SVRYPISRPR RRCSPTEAAV RFVGFPDKKH KLYGVYCFRA YN
Tampón HAPLN1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.