Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAPLN1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HAPLN1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDHLSDNY TLDHDRAIHI QAENGPHLLV EAEQAKVFSH RGGNVTLPCK FYRDPTAFGS GIHKIRIKWT KLTSDYLKEV DVFVSMGYHK KTYGGYQGRV FLKGGSDSDA SLVITDLTLE DYGRYKCEVI EGLEDDTVVV ALDLQGVVFP YFPRLGRYNL NFHEAQQACL DQDAVIASFD QLYDAWRGGL DWCNAGWLSD GSVQYPITKP REPCGGQNTV PGVRNYGFWD KDKSRYDVFC FTSNFNGRFY YLIHPTKLTY DEAVQACLND GAQIAKVGQI FAAWKILGYD RCDAGWLADG SVRYPISRPR RRCSPTEAAV RFVGFPDKKH KLYGVYCFRA YN |
| Tampón | HAPLN1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |