missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HAND2 Protein

Código de producto. 16091110
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16091110 100 μg 100 microgramos
16001120 10 μg 10 microgramos
16041120 50 μg 50 microgramos
16021120 200 μg 200 microgramos
16031120 500 μg 500 microgramos
16011120 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16091110

Marca: enQuireBio™ QP6142ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HAND2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_068808.1
ID de gen (Entrez) 9464
Nombre HAND2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HAND2
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSLVGGFPHH PVVHHEGYPF AAAAAASRCS HEENPYFHGW LIGHPEMSPP DYSMALSYSP EYASGTANRK ERRRTQSINS AFAELRECIP NVPADTKLSK IKTLRLATSY IAYLMDLLAK DDQNGEAEAF KAEIKKTDVK EEKRKKELNE ILKSTVSSND KKTKGRTGWP QHVWALELKQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.